Learn More
HYDRANAL-Lösungsmittel™ E, Solstice
Beschreibung
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
- Hohe Titrationsgeschwindigkeit
- Optimal für kleine Wassermengen
- Hohe Pufferkapazität
- Genauer und stabiler Titer
- Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Lösungsmittel E |
| CAS | 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5 |
| Dichte | 0.90 g/ml |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | 2.5 l |
| Flammpunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| MDL-Nummer | MFCD01867183 |
| UN-Nummer | UN1170 |
| Güte | Karl Fischer |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL Solvent E
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide