Learn More
HYDRANAL™ – Lösungsmittel CM, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration in Ölen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15624470
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
HYDRANAL™ – Lösungsmittel CM, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration in Ölen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624470 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l, 6 Stück
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15624470
Marke: Honeywell Fluka 348126X1L
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Lösungsmittel CM
Dichte 1.26 g/ml
Flammpunkt 100 °C (212 °F)
Menge 6 x 1 l
MDL-Nummer MFCD00147198
UN-Nummer UN2810
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302 + H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
HYDRANAL™ – Lösungsmittel CM, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration in Ölen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™ >