Learn More
HYDRANAL™ – Methanol trocken, Reagenz für die volumetrische Einkomponenten-KF-Titration (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka 34741-1L
27.75 CHF gültig bis 2020-02-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "13928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.79000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644390
  • 30.83 CHF / 1 Liter
Auf Lager 63
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Methanol trocken
9 °C (48.2 °F)
67-56-1
0.79 g/ml
1 l
UN1230
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Methanol dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation