Learn More
HYDRANAL™-Feuchtigkeitsabsorber, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15634410 500 g 500 Gramm
15624410 1 kg 1 Kilogramm
15654410 6 x 500 g 6 Stück
15644410 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15634410 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 34788500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Trockenmittel für Luft und Gase für Karl-Fischer-Titration (mit Indikator)
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Feuchtigkeitsabsorber
CAS 7631-86-9
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten