Learn More
Honeywell Fluka™ HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration in Ölen (auf Chloroform-Methanol-Xylolbasis), bevorzugt für Zellen mit Membran
Marke:  Honeywell Fluka™ 34868-100ML
Additional Details : Gewicht : 0.10420kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644620
  • 47.01 CHF / 100 Milliliter
Auf Lager 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
  • Anwenderfreundlich
  • Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
  • Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
  • Breites Produktsortiment
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl
100 ml
UN1992
8 °C (46.4 °F)
95-47-6
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation