Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat CG, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (Katholytlösung), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka 34840-6X50ML
Additional Details : CAS : 14426-21-2 Gewicht : 0.31920kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Spezifikation
1.064 g/cm3 | |
1 Kit | |
Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration (Katholytlösung) | |
≥1.0000% | |
63 °C | |
UN1230 |
14 °C | |
HYDRANAL™ – Coulomat CG | |
14426-21-2,67-56-1,134227-25-1,7446-09-5 | |
<5.0000% | |
Ampulle | |
Karl Fischer |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide