Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat CG, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (Katholytlösung), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka 34840-50ML
Additional Details : Gewicht : 0.05320kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Specifica
14 °C (57.2 °F) | |
HYDRANAL™ – Coulomat CG | |
UN1230 |
10 x 5 ml-Ampullen | |
14426-21-2,67-56-1,134227-25-1,7446-09-5 |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL
Avvertenza
- Gefahr
Categoria di pericolo
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Consigli di prudenza
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide