Learn More
HYDRANAL™ - Zusammensetzung 5 K, Solstice
Artikelnummer. 16686163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16686163 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16686163 Lieferant Hydranal Lieferanten-Nr. 348166X1LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 CHF
    1620.25 CHF / 6 Stück
    Sparen 114.75 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HYDRANAL™ - 5 K-Verbundstoff, Titriermittel für volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einer Komponente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Composite 5 K
CAS Max. % <5%
Farbe Braun
Dichte 1,170 g/cm³ (20 °C)
CAS 111-90-0
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 99 °C
Synonym DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Güte Volumetrische Einkomponenten-KF-Titration
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5K SC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh