Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ – Komposit 5 K, Solstice.
Artikelnummer. 16224432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16224432 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16224432 Lieferant Hydranal Lieferanten-Nr. 348161LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 CHF
    250.57 CHF / 1 Liter
    Sparen 70.43 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Titrationsmittel für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration in Aldehyden und Ketonen (methanolfrei).
Die Smart Chemical-Flaschen Hydranal™ von Solstice sind mit einem RFID-Chip ausgestattet, der in Form eines neuen Etiketts sichtbar ist und für jede Titration wichtige Informationen erfasst, darunter Artikelcode, Produktname, Chargennummer, Haltbarkeit und numerische Konzentration.
  • Sichere Datenübertragung: Stellen Sie jedes Mal korrekte und vollständige Reagenzdaten mit einem nachverfolgbaren Informationsfluss sicher.
  • Effiziente Systemeinrichtung: Reduzieren Sie die Einrichtungszeit durch automatisierte Übertragung von Reagenzdaten.
Das RFID-Etikett ist derzeit mit den Titratoren der Compact- und Excellence-Linien von Mettler Toledo Karl Fischer kompatibel (wenn sie mit externem RFID-Leser aufgerüstet wird) und ist auf unseren meistverkauften Hydranal Volumetric Titrants erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2
Dichte 1.15 g/mL
Menge 1 l
Flammpunkt 90 °C
Verpackung Mettler-Toledo Smart Chemical Flasche
Güte Karl Fischer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Composite 5 K SC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, sulphur dioxide, Imidazole monohydriodide, 2-methylimi