Learn More
HYDRANAL™ - Benzoesäure, Solstice
Artikelnummer. 17101236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 g
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17101236 6 x 500 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17101236 Lieferant Hydranal Lieferanten-Nr. 320356X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.00 CHF
    530.88 CHF / 6 Stück
    Sparen 42.12 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gepufferte Chemikalie für die Karl-Fischer-Titration
Hydranal™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation eine der vertrauenswürdigsten Marken in der Karl-Fischer-Titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Benzoic acid
CAS 65-85-0
Menge 6 x 500 g