Learn More
HYDRA-POINT™ Titrant 5, Zwei-Komponenten-System, J.T. Baker™
Titrant für volumetrische Karl-Fischer-Titration
Marke:  JT Baker 8844.2500
Menge 2.5 L
Artikelnummer. 10139260
  • 280.00 CHF / 2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titrationen
  • Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an volumetrische Systeme stellen, HYDRA-POINT™ Karl-Fischer-Reagenzien machen die Wasserbestimmung einfach und problemlos.
  • Sie sind frei von Pyridin und wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
  • Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen.
  • Genauigkeit – Stabilere und driftärmere Reagenzien und Gefäße sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch.
Spezifikation
Spezifikation
2.5 L
5  mg/ml H2O
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRA-POINT™ Titrant 5, Zwei-Komponenten-System, J.T. Baker™ > 2,5 l