Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer dry methanol (water content max. 0.01%), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10114371 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10114371 1 L 1 Liter
10256131 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114371 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8898.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titrationen
  • Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an volumetrische Systeme stellen, HYDRA-POINT™ Karl-Fischer-Reagenzien machen die Wasserbestimmung einfach und problemlos.
  • Sie sind frei von Pyridin und wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
  • Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen.
  • Genauigkeit – Stabilere und driftärmere Reagenzien und Gefäße sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch.
  • Zur Verwendung mit HYDRA-POINT™ Verbundstoff 2 Produktnr. 8891 oder HYDRA-POINT™ Verbundstoff 5 Produktnr. 8890
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
CAS 67-56-1
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.