Learn More
HYDRA-POINT™-Composite 5, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15544055 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15544055 6 x 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15544055 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8890.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.58 CHF
    203.06 CHF / 1 Liter
    Sparen 68.52 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell entwickelt, um die Wasserbestimmung einfach und problemlos zu gestalten. J.T. Baker™ HYDRA-POINT™ Composite 5 ist ein Pyridinfreies Einkomponenten-Reagenz (Titer: Min. 5 mg H2O pro ml) zur Verwendung in volumetrischen Karl-
HYDRA-POINT Titrier- und Lösungsmittel erreichen eine schnelle Äquilibrierung innerhalb des Karl-Fischer-Reaktionsgefäßes, wodurch die Laboreffizienz und die Analysegeschwindigkeit erhöht wird. Sie wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
  • Pyridinfrei: Die Verwendung von Pyridin im Labor weist neben seinem unangenehmen Geruch auch bekannte Gefahren auf
  • Produktivität: Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen, wodurch mehr Titrationen in kürzerer Zeit durchgeführt werden können
  • Genauigkeit & Effizienz: Titer, die stabiler und driftärmer sind, sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Komposit 5
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt >34 °C
Farbe Bräunlich-rot
CAS 7446-09-5, 7553-56-2, 288-32-4
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 x 1 l
Summenformel C3H4N2
MDL-Nummer MFCD00005183
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Nicht oder teilweise mischbar
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Imidazol (10 bis 25 %), Jod (5 bis 12.5 %), Schwefeldioxid (2.5 bis 10 %)