Learn More
Hydantoin-5-Essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479253
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479253 5 g 5 Gramm
11489253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11731.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5427-26-9 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5427-26-9
Summenformel C5H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
MDL-Nummer MFCD00005267
InChI-Schlüssel DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
Synonym hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
PubChem CID 95492
IUPAC-Name 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydantoin-5-acetic acid
Schmelzpunkt ∼217°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 83035
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%