Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ Mittelschwere braune Handschuhe der Serie 52-502 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hervorragende Abriebfestigkeit und guter Schutz gegen Laufmaschen, Schnitte und Löcher
- Hochleistungs-Nitrilimprägnierung
- Ausgezeichnete Griffigkeit im Trocknen.
- Macht die Handhabung schneller und einfacher.
- Zuverlässige Abweisung von Fett, Öl und Schmutz
- Maschinenfest: Kein Einlaufen, Versteifen oder Ausleiern.
- Hygienischer und langlebiger – kann sicher und wirtschaftlich wiederverwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388:3111 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Modell | 52-502 |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidung | Baumwolljersey |
| Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |
| Mehr anzeigen |