Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
- Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
- Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
- Sicherheitsmanschette erhöht den Schutz des Handgelenks
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 10 |