Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilbeschichtete Hochleistungs-Arbeitshandschuhe - Strickbündchen
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
- Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
- Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Bauweise | Zugeschnitten und genäht |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau, Naturfarben |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle |
| Mehr anzeigen |