missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)

Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und den biopharmazeutischen Herstellungsprozess

Marke:  HyClone products Cytiva SH30221.27

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Menge 100 l

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12319882

  • 1364.00 CHF / 100 Liter


Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Format: Flüssig
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

7732-18-5
18.015
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
CHEBI:15377
O
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
Oxidan

Spezifikation

Wasser
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Oxidan
962
100 l
7732-18-5
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
O
18.015
CHEBI:15377
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate