Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Charakterisiertes bestrahltes FKS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FKS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als definiertes FKS.
Marke: Cytiva SH30084.03IH
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
Spezifikation
AQIS | |
Australien | |
500 mL | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
HyClone™ |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
Ja | |
USDA-geprüft |