Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien), charakterisiert, wärme-inaktiviert
Charakterisiertes bestrahltes FKS ist vergleichbar mit dem hochwertigsten FKS anderer Anbieter, aber preisgünstiger als definiertes FKS.
Marke:  Cytiva SH30084.03HI
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11950958
  • 1270.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefiltert durch 3 sequenzielle Filter mit 0,1 μm Porengröße
Spezifikation
Spezifikation
AQIS
Australien
500 mL
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
HyClone™
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Fötales Kälberserum
Steril
Hitzeinaktiviert
Ja
USDA-geprüft