Learn More
Cytiva HyClone™ auf Tetracyclin geprüftes, charakterisiertes fötales Kälberserum, Ursprung USA
Artikelnummer. 17172395 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 17172395
Marke: Cytiva SH30071.03T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
FKS mit nicht nachweisbaren Werten von Tetracyclin
Tetracyclin-geprüftes FKS ist für Forscher konzipiert, die tetracyclin-regulierte Genexpressionssysteme in kultivierten Zellen verwenden, und eignet sich für Expressionsstudien in Tet-on/Tet-off-Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Spezialitätentyp Auf Tetracyclin geprüft
Menge 500 ml
Verarbeitung Ohne
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl