Learn More
Cytiva HyClone™ SG 200-Lösung
Beschreibung
- Wird als Nährmedienergänzung verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 91:2 Richtlinien |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Beschreibung | SG-200, (Stabiles Dipeptid von L-Alanyl-Glutamin) 200 mM, in 0.85 % NaCl-Lösung |
| Konzentration | 2 mM |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Endotoxin-Gehalt | =1,0 EU/ml |
| Menge | 100 ml |