Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4Transfx-293 Medien mit Poloxamer 188 und Natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11532910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11532910 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11532910 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30860.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fördert die Transfektion mit Lipofektion, Polymer oder ähnlichen Methoden in der HEK 293-Zellkultur
  • Entwickelt für hohe Transfektionseffizienz, Zelldichte und Produktivität in Suspensionskulturen
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Serumfrei, ohne tierische Bestandteile
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen
  • Entwickelt für hohe Zellausbeute und Produktion von rekombinanten Proteinen/Vektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, lichtgeschützt
Beschreibung Enthält Poloxamer 188 und Natriumbikarbonat, ohne L-Glutamin, Phenolrot und HEPES
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Förderung hoher Transfektionseffizienz, Zelldichte und Produktivität in Suspensionskulturen
Verpackungsart Beutel
Produkttyp HyClone SFM4Transfx-293 Medien
Menge 5 l
Form Flüssig