Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293 Pulvermedien
Artikelnummer. 10175873
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10175873 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10175873 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30522.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fördert die Produktion vom Adenovirus und rekombinantem Protein in HEK 293-Zellkulturen.
  • Optimiert für hohes Zellwachstum und hohe rekombinante Protein- und Vektorproduktion mit humanen embryonalen Niere (HEK) 293 Zellen
  • Protein-freies Medium ohne tierische Bestandteile, flüssig und als Pulver erhältlich
  • Entwickelt für kleine und große biopharmazeutische Herstellungsprozesse
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
  • Unterstützt direkte oder sequenzielle Adaption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 5 L