Learn More
Cytiva HyClone™RPMI 1640 Medien, Pulver
Artikelnummer. 11958075
Change view
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 l
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11958075 2 x 5 L 2 Stück
11501801 50 l -
11591791 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11958075 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30011.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse. HyClone™ RPMI 1640 -Medien, Pulver wird mit ISO9001-zertifizierten Prozessen hergestellt.
  • Qualitativ hochwertige klassische Medienzubereitungen in bequemen Verpackungskonfigurationen
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
  • Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp RPMI 1640, mit L-Glutamin
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 2 x 5 L
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit