Learn More
Cytiva HyClone™ Fötales Kälberserum in Forschungsqualität, Herkunft: Südamerika
Artikelnummer. 17192345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
5800 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verarbeitung Packungsgröße
17192345 500 ml Bestrahlt 500 Milliliter
12360273 5800 mL Bestrahlt 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17192345 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SV30160.03IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.50 CHF
    322.00 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 64.50 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzen Sie das Zellkulturwachstum mit südamerikanischer Qualität.HyClone™ fötales Kälberserum in Forschungsqualität südamerikanischen Ursprungs ist ein bestrahltes Serum, das den EU-Vorschriften entspricht und eine kostengünstige Lösung für Forschungsanwendungen für europäische Kunden bietet.
FKS (für die Forschung taugliches fötales Kälberserum), südamerikanischen Ursprungs, stammt in der Regel aus Brasilien und Uruguay und ist konform zu den EU-Vorschriften bezüglich strenger Herstellungs- und Qualitätskontrollverfahren, um ein konsistentes und qualitativ hochwertiges Serum zu gewährleisten.Das Serum ist für Kunden in Europa, Asien und Afrika erhältlich.
  • Aus EU-zugelassenen südamerikanischen Ländern, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, damit Gleichförmigkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche gegeben ist
  • Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm)
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Vorschriften
Farbe Braun
Inhalt und Lagerung Bei -10 °C oder darunter lagern; nach dem Auftauen bis zu 6 Wochen lang gekühlt lagerfähig
Herkunftsland Südamerika
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Bestrahlt
Quelle Südamerika (üblicherweise Brasilien, Uruguay)
Güte Forschungsgrad
Verarbeitung Bestrahlt
Getestet auf Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkulturwachstum