Learn More
Cytiva HyClone™ Penicillin-Streptomycin-Glutamin-Lösung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -10 °C bis -20 °C |
| Beschreibung | Penicillin-Streptomycin-Glutamin-Lösung |
| Antibiotikaspektrum | Breites Spektrum: gramnegative und grampositive Bakterien |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotic |
| Sterilität | Sterile |
| Sterilization Method | 0,1 μm Sterilfiltriert |
| Mit Additiven | None |
| Ohne Additive | None |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 3% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.