Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium Varianten: Pulver
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
| Form | Pulver |
| Sterilität | Unsteril |
| Mit Additiven | Glutamin, Ohne |
| Ohne Additive | Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Menge | 2 x 5 l |