Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS). Enthält zusätzlich Eisen, um die Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anzuheben.
Marke: Cytiva SH30072.04IR
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ergänzen das Zellkulturwachstum
- Enthalten zusätzlich Eisen, um die Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anzuheben
Spezifikation
Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose | |
Seren sollten bei -10 °C oder niedriger gelagert werden. Nach dem Auftauen sollten die Seren bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden | |
1000 mL | |
Gefiltert durch aufeinanderfolgende Filter mit Porengröße 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen | |
BCSS- SUP, 1000 ml, BESTRAHLT | |
Steril | |
Gammabestrahlt | |
Ja |