Learn More
HyClone™ HyPure Injektionswasser (WFI) Qualitätswasser, USP-Spezifikationen, Cytiva
Beschreibung
- Wird umfassend gereinigt, um die strengen Spezifikationen der United States Pharmacopeia (USP) zu erfüllen oder zu übertreffen
- Injektionswasser (WFI) wird in nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gewährleisten
- Die tatsächlichen Testergebnisse auf einem CoA werden nicht aus Systemproben entnommen, sondern müssen aus tatsächlich verpackten Proben der gegebenen Charge stammen
- Zur Weiterverwendung in Produktion oder Forschung vorgesehen.
- Nicht für die Verwendung in der Diagnose oder Therapie.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Manufactured in an ISO9001 Certified Facility |
| Gefiltert durch | 0,1 µm-Sterilfilter |
| Menge | 200 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | HyClone |