Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell-STEM™ Medien
Artikelnummer. 15276057
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15276057 100 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Zellkulturprodukte von HyClone sind jetzt Teil von GE Healthcare.
Artikelnummer. 15276057 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SR30003.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zellkulturprodukte von HyClone sind jetzt Teil von GE Healthcare.
Includes
Das HyCell-STEM Kit enthält ein 6-faches Supplement und DMEM/F12 zur Herstellung eines vollständigen Mediums. Zum Zeitpunkt der Verwendung muss dem fertigen Medium ein einfacher Fibroblasten-Wachstumsfaktor hinzugefügt werden.
Benötigt
bFGF (10 ng/ml) muss dem Medium zum Zeitpunkt der Verwendung hinzugefügt werden.
Vollständige Medien für die Kultivierung humaner embryonaler Stammzellen (hESCs) und induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPS).
HyCell-STEM Medien wurden entwickelt, um eine große Anzahl humaner embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen mit weniger Passagen zu erzeugen und sind für die Verwendung bei der Kultivierung von Stammzellen auf Nährböden vorgesehen. HyCell-STEM wird als 6-faches Supplement geliefert, das zu DMEM/F12 hinzugefügt wird, um ein vollständiges Medium zu erzeugen. Zum Zeitpunkt der Verwendung wird dem fertigen Medium ein einfacher Fibroblasten-Wachstumsfaktor hinzugefügt.
Leistungsmerkmale:
  • Gesteigerte Expansionsrate
  • Förderung einer gesunden Stammzellenmorphologie
  • Aufrechterhaltung der Stammstruktur
  • Erhaltung der Pluripotenz
  • Bessere Rückgewinnung nach dem Auftauen
HyCell-STEM Medien sind für die Kultivierung von Stammzellen auf einem Nährboden vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stem Cell Supplement Media
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung humaner embryonaler Stammzellen (hESCs) und induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPS)
Menge 100 mL