Learn More
Cytiva HyClone™ Hitzeinaktiviertes charakterisiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Artikelnummer. 12389962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12389962 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12389962 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30406.02HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 CHF
    571.88 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 225.12 CHF
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert. Cytiva HyClone™ hitzeinaktiviertes charaktisiertes fötales Kälberserum (Neuseeland) wird durch drei sequenzielle Filter mit einer Porengröße von 0.1 μm gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Charge gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
Neuseelands Inseln sind, sowohl geographisch als auch biologisch, vor vielen äußeren Einflüssen geschützt. Ein Vorteil dieser Isolierung besteht darin, dass Neuseeland die wenigsten Meldungen von Rinderkrankheiten der Welt aufweist. Dadurch wird Charakterisiertes FKS aus Neuseeland zu einer hervorragenden Quelle für Kälberserum, da dieses Serum eine größere Sicherheit bietet.
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Hergestellt anhand „Treu Pool-Technologie, die Schwankungen von Flasche zu Flasche auf einem Minimum hält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Progesteron, Chlorid, Insulin, anorganischer Phosphor, PTH, Glukose, Cholesterin, Kupfer, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglyceride, IgG, Gammaglobulin, pH-Wert, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, TIBC, SGPT, prozentuale Sättigung, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxy-Vitamin D, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff
Farbe Amber
Inhalt und Lagerung Bei <–10 °C lagern; nach dem Auftauen bei 2 bis 8 °C lagern
Spezies Bovine
Age Fetal
Herkunftsland New Zealand
Form Lösung
Format Bottle
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Güte Characterized
Verarbeitung Heat Inactivated
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤20 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Osmolalität 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteingehalt 3 to 4.5 g/dL
Gamma-irradiated No