Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's ausgewogene Salzlösung, Pulver
Beschreibung
HyClone™ Hanks' Balanced Salzlösungspulver ist in Losgrößen erhältlich, die die Skalierung und Herstellung erleichtern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Mit Calcium, Magnesium und Phenolrot (Pulver) |
| Form | Pulver |
| Mit Additiven | Calcium, Magnesium, Phenolrot, Magnesium, Phenol Red |
| Ohne Additive | None |
| Menge | 2 x 5 l |