Learn More
HyClone™ G418 Sulfate
Artikelnummer. 11596471
Change view
Click to view available options
Menge:
20 ml (50 mg/ml)
5 g
Packungsgröße:
20 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11596471 20 ml (50 mg/ml) 20 Milliliter
11586471 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11596471 Lieferant HyClone products Cytiva Lieferanten-Nr. SV30069.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Control or destroy destructive microorganisms with HyClone™ G418 Sulfate.
  • Aminoglycoside is used as a selective agent of transfected mammalian, yeast, plant and bacteria cells
  • Related to Gentamycin
  • Interferes with the function of 80S ribosomes and protein synthesis in eukaryotic cells
  • Resistance is conferred by the bacterial gene for aminoglycoside-3'-phosphotransferase that can be expressed in eukaryotic cells
  • Common working concentration for G418 is 300 to 1000μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung G418 Sulfate Solution, 50mg/mL
Antibiotikaspektrum Selection agent
Konzentration 50 mg/mL
Form Flüssig
Reinheits- oder Qualitätsgrad >9%
Menge 20 ml (50 mg/ml)