Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Artikelnummer. 14850841
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
500 ml
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Conditionnement:
100 Milliliter
500 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 14850841
Marque: Cytiva SH30066.03IR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Optimiert für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten.
  • Kostengünstige Alternative zu FKS
  • Leistung vergleichbar mit der von FKS
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
  • Nachgewiesene Leistung mit einer Vielzahl von Zelllinien, einschließlich Hybridom-, CHO-, BHK-21-, NS0-, MRC-5- und Vero-Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Weitere Assays Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland United States
Produkttyp FBS Replacement Serum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
IgG-Gehalte Typischerweise weniger als 2 μg/ml
Produktlinie HyClone
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis