Learn More
HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Hochgradig gefiltert und erfüllt die Anforderungen an Virentests.
Marke: HyClone products Cytiva SH30088.03IH
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Serumgewinnung:
- Von der Abnahme bis zur Endverpackung
- Jeder Schritt wird dokumentiert.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
- Aseptisch in einem Reinraum Klasse 100 verpackt
- Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
- Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
- Konsistente Qualität von der ersten bis zur letzten befüllten Flasche
- Verbessert die Einheitlichkeit und minimiert Schwankungen innerhalb einer Serumcharge
Certifications
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen.
ZUR WEITERVERWENDUNG IN PRODUKTION ODER FORSCHUNG. NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN DER DIAGNOSE ODER THERAPIE: