missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), geprüft auf Insektenzellen

Artikelnummer. 10710694
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10710694

Marke: Cytiva SH30070.03I

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Weitere Assays 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, SGPT, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C
Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Fötales Kälberserum, Herkunftsland USA, geprüft auf Insektenzellen
Herkunftsland USA
Spezialitätentyp Insektenzellen-getestet
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert, Speziell geprüft
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt