Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), geprüft auf humane mesenchymale Stammzellen
Artikelnummer. 10094563
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10094563
Marke: Cytiva SH30070.03M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximieren das Wachstum humaner mesenchymaler Stammzellen
  • Ausgewählt aus unserem höchsten definierten FBS
  • Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 40 nm (0.04 μm)
  • Endotoxin: ≤ 10 EU/ml; Hämoglobin ≤ 10 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, SGPT, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C
Zertifizierung/Konformität EMEA-zertifiziert
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Menschliches mesenchymales Stammzell-geprüftes fetales Rinderserum, Herkunft: USA
Herkunftsland USA
Spezialitätentyp Auf HMSC (humane mesenchymale Stammzellen) getestet
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert, Speziell geprüft
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Nachgewiesenes Mykoplasma Ja
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft