Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), behandelt mit Aktivkohle/Dextran
Artikelnummer. 12634217
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12634217
Marke: Cytiva SH30068.01HI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Steigern des Zellwachstums mit HyClone™ Aktivkohle/Dextran-behandeltem fötalem Kälberserum (FKS) aus den USA, das viele Hormone und Wachstumsfaktoren in verringerter Menge enthält.
  • Verarbeitet mit einer urheberrechtlich geschützten Aktivkohle/Dextran-Behandlung, die nachweislich die Konzentrationen vieler Hormone und Wachstumsfaktoren reduziert
  • Dieses Serum wird vor und nach der Behandlung für eine Vielzahl von Komponenten getestet, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten
  • Die Behandlung mit Aktivkohle/Dextran hat sich als wirksam erwiesen, um Steroidspiegel für die Verwendung des Serums in Rezeptorstudien oder Östrogenuntersuchungen zu reduzieren
  • Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Behandlungen mit Aktivkohle/Dextran zur Minimierung der Variabilität eines Serums zwischen verschiedenen Chargen verwendet werden können
  • Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays 1, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcitonin, Kalzium, Carotin, Chlorid, Corticosteron, Cortisol, Kreatinin, Estron, Folat-,25-Dihydroxy-Vitamin D, FSH, Glucose, IgG, Inorganischer Phosphor, Insulin, Lactat-Dehydrogenase, LH, Niacin, Kalium, Progesteron,17 Beta Estradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron,Tocopherol, Gesamtbilirubin, Gesamtprotein, Albumin, TSH, Vitamin C, Alkalinphosphatase, B1, B12,B2, B6, Biotin
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Aktivkohle/Dextran-behandeltes Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA, hitzeinaktiviert
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Spezialitätentyp Aktivkohle/Dextran-gefiltert
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Speziell gefiltert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-2.1 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 2.1% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.