Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), behandelt mit Aktivkohle/Dextran
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Gammabestrahlt
Gammabestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Verarbeitet mit einer urheberrechtlich geschützten Aktivkohle/Dextran-Behandlung, die nachweislich die Konzentrationen vieler Hormone und Wachstumsfaktoren reduziert
- Dieses Serum wird vor und nach der Behandlung für eine Vielzahl von Komponenten getestet, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten
- Die Behandlung mit Aktivkohle/Dextran hat sich als wirksam erwiesen, um Steroidspiegel für die Verwendung des Serums in Rezeptorstudien oder Östrogenuntersuchungen zu reduzieren
- Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Behandlungen mit Aktivkohle/Dextran zur Minimierung der Variabilität eines Serums zwischen verschiedenen Chargen verwendet werden können
- Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
- Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | 1, 25-Dihydroxy-Vitamin-D, Alkalische Phosphatase, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Corticosteron, Kreatinin, Folsäure (Folat), Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Lactat-Dehydrogenase, Calcium, Carotin, Chlorid, GOT, Serum, GPT, Serum, Kreatinin, Testosteron, Kalium, Gesamt-Protein, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Lactat-Dehydrogenase, LH, Nicotinsäure (Niacin), Kalium, Progesteron, Retinol, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, T3, Gehäuse T4, Testosteron, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, TSH, Vitamin C |
| Zertifizierung/Konformität | EMEA-zertifiziert |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Beschreibung | Aktivkohle/Dextran-behandeltes Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA, hitzeinaktiviert |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Spezialitätentyp | Aktivkohle/Dextran-gefiltert |
| Menge | 500 ml |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Güte | Speziell gefiltert |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- UNKNOWN ACUTE-2.1 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 2.1% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.