Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), behandelt mit Aktivkohle/Dextran
Description
- Verarbeitet mit einer urheberrechtlich geschützten Aktivkohle/Dextran-Behandlung, die nachweislich die Konzentrationen vieler Hormone und Wachstumsfaktoren reduziert
- Dieses Serum wird vor und nach der Behandlung für eine Vielzahl von Komponenten getestet, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten
- Die Behandlung mit Aktivkohle/Dextran hat sich als wirksam erwiesen, um Steroidspiegel für die Verwendung des Serums in Rezeptorstudien oder Östrogenuntersuchungen zu reduzieren
- Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Behandlungen mit Aktivkohle/Dextran zur Minimierung der Variabilität eines Serums zwischen verschiedenen Chargen verwendet werden können
- Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
- Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
Specifications
Specifications
| Weitere Assays | 1, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcitonin, Kalzium, Carotin, Chlorid, Corticosteron, Cortisol, Kreatinin, Estron, Folat-,25-Dihydroxy-Vitamin D, FSH, Glucose, IgG, Inorganischer Phosphor, Insulin, Lactat-Dehydrogenase, LH, Niacin, Kalium, Progesteron,17 Beta Estradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron,Tocopherol, Gesamtbilirubin, Gesamtprotein, Albumin, TSH, Vitamin C, Alkalinphosphatase, B1, B12,B2, B6, Biotin |
| Farbe | Amber |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Beschreibung | Aktivkohle/Dextran-behandeltes Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA, keine |
| Spezies | Bovine |
| Age | Fetal |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Form | Frozen |
| Format | Bottle |
| Spezialitätentyp | Charcoal/Dextran Filtered |
| Show More |