Learn More
HyClone™ fötales Rinderserum (USA), charakterisiert
Beschreibung
HyClone charakterisiertes fötales Kälberserum, mit Herkunft USA, wird mittels Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1μm) gefiltert und unter Verwendung der “True Pool”-Technologie verarbeitet, um eine konsistente Qualität des Serums zu gewährleisten. HyClone™ charakterisiertes FBS ist weit verbreitet bei Experten, die ein umfangreiches biochemisches Profil und eine vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den cGMP-Richtlinien (current Good Manufacturing Practices, sinnvolle Fertigungspraktiken) benötigen.
Charakterisiertes FKS enthält ≤ 25 EU/ml Endotoxin und ≤ 25 mg/ml Hämoglobin.
Blutserum-Verarbeitung und Rückverfolgbarkeit:
- Jeder Schritt bis zur endgültigen Verpackung wird dokumentiert
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
- Aseptisch in einem Reinraum Klasse 100 verpackt
- Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
- Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
- Konsistente Qualität von der ersten bis zur letzten befüllten Flasche
- Verbessert die Einheitlichkeit und minimiert Schwankungen innerhalb einer Serumcharge
Certifications
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Albumin |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen. |
| Inhalt und Lagerung | -10 °C |
| Herkunftsland | USA |
| Menge | 500 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | 100 nm-Filtration; bestrahlt |
| Güte | Charakterisiert |
| Hitzeinaktiviert | Ja |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤25 mg/dl |
| Mehr anzeigen |
ZUR WEITERVERWENDUNG IN PRODUKTION ODER FORSCHUNG. NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN DER DIAGNOSE ODER THERAPIE: