Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum, Super Low IgG
Artikelnummer. 16211122
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16211122
Marke: Cytiva SH30898.03IH2540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert das Zellkulturwachstum, das über die Protein-G-Chromatographie verarbeitet wird, um die Immunglobulin-G (IgG)-Konzentrationen deutlich zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Serum
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 ml
Güte Super Low IgG
Verarbeitung Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy)
Volumen (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserung des Zellkulturwachstums
Hitzeinaktiviert Ja
IgG-Gehalte Super Low
Produktlinie HyClone