Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Pulvermedien
Beschreibung
- Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
- Ermöglicht die direkte oder sequenzielle Adaption
- Unterstützen das Wachstum in verschiedenen Zellkultursystemen
- Hergestellt aus nachverfolgbaren Komponenten gemäß den cGMP-Richtlinien (21 CFR 820).
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | DPM-PF-CHO-Basis |
| Sterilität | Unsteril |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188 |
| Menge | 5 L |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |