Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (Herkunft USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden. Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle.
Marke: Cytiva SH30074.03IR
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm. | |
BVDV, KaninchenVirus, Reovirus, Zytopathogene Wirkstoffe |
500 mL | |
Bestrahlt | |
Nein |