Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Keine HEPES
Keine HEPES, Kein Phenolrot
Ohne HEPES oder Phenolrot;, No Phenol Red
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
- In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
- Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien
- Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
- Enthält17.5 Millimolar Glukose und 0.5 Millimolar Natriumpyruvat
- Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
- Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM/F12 1:1 Medium, mit HEPES; ohne L-Glutamin |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | HEPES |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Menge | 6 x 500 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |