Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
Marke: Cytiva SH30126.01
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
- In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
- Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien
- Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
- Enthält17.5 Millimolar Glukose und 0.5 Millimolar Natriumpyruvat
- Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
- Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Filter, sterilisiert | |
HEPES | |
500 mL |
2° Bis 8 °C, lichtgeschützt | |
DMEM/F12 1:1 Medium, mit HEPES; ohne L-Glutamin | |
0.1 μm steril gefiltert | |
No Glutamine |