Learn More
Cytiva Definiertes HyClone™ fötales Kälberserum (FKS), Herkunftsland USA
Beschreibung
- Assay-Ergebnisse für mehr als 50 Komponenten mit zusätzlichen verfügbaren Tests
- Ursprung und Verarbeitung in den USA mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zum Ursprung
- Extrem niedrige Endotoxinwerte (≤ 10 EU/ml) für reduziertes Forschungs- und Produktionsrisiko
- Der serielle 40-nm-Filterprozess macht bis zu 8 Virenprotokolle überflüssig
- Nachfiltrationsbehandlungen wie z. B.γ Es sind auch bestrahlte und hitzeinaktivierte Varianten erhältlich.
- Breit angelegter Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Spezifikation
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 500 ml |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 40 nm |
| Güte | Definiert |
| Verarbeitung | Bestrahlt (30 bis 45 kGy) |
| Getestet auf | Virengeprüft nach Standard 9 CFR |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 10 mg/dl |
| Mehr anzeigen |