Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand), China
Artikelnummer. 17286906
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verarbeitung:
Bestrahlt, 30 bis 40 Dosen
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17286906
Marke: Cytiva SH30406.05
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
  • HyClone Characterised Fetal Bovine Serum (FBS), neuseeländischer Herkunft, wird sorgfältig in unserer eigenen neuseeländischen Einrichtung gesammelt, verarbeitet und gefiltert.
  • Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geographisch als auch biologisch.
  • Einer der Vorteile dieser Isolierung besteht darin, dass Neuseeland die wenigsten Meldungen von Rinderkrankheiten der Welt aufweist. Dadurch wird Charakterisiertes FKS aus Neuseeland zu einer hervorragenden Quelle für Kälberserum, da dieses Serum eine größere Sicherheit bietet.
  • Charakterisiertes FKS, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert.
  • Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Progesteron, Chlorid, Insulin, anorganisches Phosphor, PTH, Glukose, Cholesterin, Kupfer, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglyceride, IgG, Gammaglobulin, pH-Wert, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, TIBC, SGPT, prozentuale Sättigung, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxy-Vitamin D, Gesamtprotein, Albumin und Blut-Harnstoff-Stickstoff
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –10 °C lagern
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämadsorbing-Wirkstoffe, Tollwutvirus und Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 20 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone