Learn More
Cytiva HyClone charakterisiertes fötales Rinderserum (FBS), neuseeländischer Ursprung
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- HyClone charakterisiertes fötales Rinderserum (FBS), neuseeländischer Herkunft, wird sorgfältig in unserer eigenen neuseeländischen Einrichtung gesammelt, verarbeitet und gefiltert.
- Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geographisch als auch biologisch.
- Einer der Vorteile dieser Isolierung besteht darin, dass Neuseeland die wenigsten Meldungen von Rinderkrankheiten der Welt aufweist. Dadurch wird charakterisiertes FBS aus Neuseeland zu einer hervorragenden Quelle für Kälberserum, da dieses Serum eine größere Sicherheit bietet.
- Charakterisiertes FBS, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm) gefiltert.
- Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Progesteron, Chlorid, Insulin, anorganischer Phosphor, PTH, Glukose, Cholesterin, Kupfer, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglyceride, IgG, Gammaglobulin, pH-Wert, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, TIBC, SGPT, prozentuale Sättigung, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1,25-Dihydroxy-Vitamin D, Gesamtprotein, Albumin, Blut, Harnstoff, Stickstoff |
| Zertifizierung/Konformität | USDA-Bestimmungen |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 ° C lagern. |
| Menge | 500 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Ohne |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, boviner Adenovirus, Rinderparvovirus, Rind RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorptions-Wirkstoffe, Tollwut-Virus, Reovirus |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 20 EU/ml |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 25 mg/dl |
| Mehr anzeigen |